Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ 18 Javelin™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | BetaBasic 18 |
| Línea de productos | Beta |