Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 10418204 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10418204 150mm 3 mm cada uno
10158904 30 mm 2,1 mm cada uno
10648425 50 mm 2,1 mm cada uno
10201245 50 mm 4,6 mm cada uno
10169574 100 mm 2,1 mm cada uno
10528985 100 mm 4,6 mm cada uno
10650346 150 mm 2,1 mm cada uno
10456684 150 mm 4,6 mm cada uno
10057454 250 mm 4,6 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10418204
Marca: Thermo Scientific™ 71505153030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Las columnas HPLC Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC/MS, APCI
Longitud (métrico) 150mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria BetaBasic C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa