Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa BetaBasic™ C18, 3 μm, 3 mm x 150 mm
Produktkod. 10552074 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longitud (métrico):
150 mm
Förpackningsstorlek
cada uno
Produktkod. Longitud (métrico) unitSize
10552074 150 mm cada uno
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10552074
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 71503153030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 13%; tamaño de poro: 150 Å; fase de columna: Fase inversa
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.