Learn More
beta Tubulin Mouse anti-C. elegans, Human, Mouse, Porcine, Rat, Zebrafish, Clone: 1D4A4, Proteintech
Code produit. 16837935 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
Conditionnement:
150 microlitros
Code produit. Cantidad unitSize
16837935 150 μL 150 microlitros
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16837935 Sous-traitant Proteintech N° du sous-traitant 662401IG150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. Beta-III tubulin is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis, axon guidance and maintece. Mutations in the beta tubulin gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3. Beta-III tubulin was also detected in Sertoli cells of the testis and transiently in non-neuronal embryonic tissues. Glutamate residues at the C-terminus of beta III tubulin can be glutamylated. The precise function of such modifications is unclear. Tubulin is phosphorylated on Ser-172 by CDK1 during cell cycle progression. Ser-172 phosphorylation inhibits tubulin incorporation into microtubules.Microtubules, the major cytoskeletal elements found in all eukaryotic cells, consist of Tubulin, which is a dimer of two 55 kDa subunits: alpha and Beta. Microtubules play key roles in chromosome segregation in mitosis, intracellular transport, ciliary and flagellar bending, and structural support of the cytoskeleton. Because beta-tubulin is ubiquitously expressed in all eukaryotic cells, it is frequently used as a loading control for assays involving protein detection, such as Western blotting.
Spécification
Antígeno beta Tubulin
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D4A4
Concentración 1.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TUBB3
N.º de referencia del gen Q13509, Q4QRB4, Q9ERD7
Alias de gen beta tubulin, MC1R, TUBB, Tubulin-beta
Símbolos de los genes TUBB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno beta Tubulin Fusion Protein Ag0117
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102154194, 10381, 106509340, 22152, 246118
Especies diana C. elegans, Human, Mouse, Pig, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.