missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Tubulin Antibody (S11B), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148586 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148586

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP281064CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Tubulin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S11B
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human MBP (microtubule-binding protein).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.