Learn More
beta Tubulin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
217.35€ - 488.25€
Especificaciones
| Antígeno | beta Tubulin |
|---|---|
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 0.1 - 1 ug/mL, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18011774
|
Novus Biologicals
NB100-56459SS |
0.025 mg |
230.00€ 217.35€ / 25 microgramos Ahorro 12.65€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18775753
|
Novus Biologicals
NB100-56459 |
0.1 mg |
517.00€ 488.25€ / 0.10 miligramo Ahorro 28.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
beta Tubulin Polyclonal specifically detects beta Tubulin in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Monkey, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| beta Tubulin | |
| Western Blot 0.1 - 1 ug/mL, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta | |
| TUBB | |
| IgG | |
| Protein G purified | |
| The amino acid sequence used as immunogen has 100% identity in beta I and beta II tubulin. |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Monkey, Primate, Xenopus species | |
| P07437 | |
| 203068 | |
| A synthetic peptide corresponding to a portion of amino acids 400-450 of human b-tubulin was used as immunogen for this antibody, GenBank no. gi 27227551 gb AAN85571.1 . | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only