missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Tubulin Antibody (BT7R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Avian,Chicken,Human,Mouse,Primate,Rabbit,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Flow (Intracellular),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta Tubulin |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BT7R |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | KLH conjugated peptide of the N-terminus of Beta-Tubulin. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?