Learn More
Beta TRCP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | Beta TRCP |
|---|---|
| Concentración | 800 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30235659
|
Proteintech
28393-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30234683
|
Proteintech
28393-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Beta TRCP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Beta TRCP. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Beta TRCP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Especificaciones
| Beta TRCP | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| BETA-TRCP; FBW1A; FBXW1; FBXW1A; FWD1; MGC4643; bTrCP; bTrCP1; betaTrCP | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 800 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 8945 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |