missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta Synuclein Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16350255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16350255 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16350255

Marca: Invitrogen™ PA583296

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GNIAAATGLV KREEFPTDLK PEEVAQEAAE EPLIEPLMEP EGESYEDPPQ EEYQEYEPEA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 97%, Mouse - 97%.

Synuclein family of proteins is abundantly expressed in neuronal cytosol and presynaptic terminals. In vertebrates they are encoded by three different genes. Synucleins have been specifically implemented in three major diseases: Alzheimer's (AD), Parkinson's PD) and breast cancer. In AD, a peptide derived from alpha synuclein forms an intrinsic component of plaque amyloid. In PD, an alpha synuclein accumulates in Lewy bodies. An allele of alpha synuclein has been linked to many familial cases of PD. In breast cancer increased expression of gamma synuclein correlates with the disease progression. Synucleins appear to be involved in the membrane plasticity in developing song control system of songbirds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Synuclein
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SNCB
N.º de referencia del gen Q16143, Q91ZZ3
Alias de gen AI838531; betaSYN; beta-synuclein; Phosphoneuroprotein 14; PNP 14; Sncb; synuclein beta; synuclein, beta
Símbolos de los genes SNCB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SNCB. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96816).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104069, 6620
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.