missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-Sitosterol (purity>80%), MedChemExpress
Descripción
Beta-Sitosterol (purity>80%) includes β-sitosterol (≥80%), stigmasterol, campesterol and brassicasterol mainly. Beta-Sitosterol is a plant sterol. Beta-Sitosterol (purity>80%) interfere with multiple cell signaling pathways, including cell cycle, apoptosis, proliferation, survival, invasion, angiogenesis, metastasis and inflammation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta-Sitosterol (purity>80%) |
| CAS | 83-46-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H50O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | β-Sitosterol (purity>80%) 22,23-Dihydrostigmasterol (purity>80%) |
| Información de solubilidad | Ethanol : 3.85 mg/mL (9.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C.[(purity>80%)] |
| Peso molecular (g/mol) | 414.71 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?