Learn More
Fisherbrand™ Protectores beta
Código de producto. p-8009032 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Ángulo de 15°
Ángulo de 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
12367177 Ángulo de 15° cada uno
12347177 Ángulo de 45° cada uno
2 options
Código de producto. 12367177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación beta
  • Protector beta - Ángulo fijo pequeño de 15° - Base curva de 30 x 45 cm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación beta, protector, ángulo fijo de 15 grados, base curva, dimensiones de 450 x 300 x 150 mm (alt. x anch. x prof.)
Especificaciones
Incluye Ángulo de 15°
Tipo de producto Protector beta