Learn More
beta-Propiolactona, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741521 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
1 options
Código de producto. 10741521
Marca: Thermo Scientific Acros 269040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-57-8
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00005169
Clave InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nombre IUPAC oxetan-2-ona
SMILES O=C1CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Propiolactone
Nombre de nota Pure
Densidad 1.1460g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Grado Pure