Learn More
Hidrato de sal tetrasódica reducida en fosfato de dinucleótido de beta-nicotinamida adenina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434455
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
15434455 100 mg 100 miligramos
15444455 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 15434455
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60387.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
C21H26N7Na4O17P3·xH2O
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt hydrate is used as NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal tetrasódica reducida en fosfato de dinucleótido de beta-nicotinamida adenina se utiliza como par redox NADP+/NADPH en una variedad de mecanismos de antioxidación donde protege contra la acumulación de especies de oxidación reactiva. El NADPH se genera en vivo por la vía de las pentosas fosfato.
Solubilidad
Es soluble en 10 mM de NaOH.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: - 20 °C. Sensible a la luz. Higroscópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3·xH2O
Número MDL MFCD07366294
Sinónimo beta-NADPH tetrasodium salt tetrahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad It is soluble in 10 mM NaOH.
Formula Weight (peso de la fórmula) 905.42 (833.35 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo