Learn More
beta-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, reducido, sal tetrasódica, 98 %, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt |
| Nombre de nota | Reduced Tetrasodium Salt |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Cantidad | 500 mg |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de hidrógeno de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxyoxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;hidrógeno molecular;sodio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 833.4 |
| Porcentaje de pureza | 0.98 |
| Forma física | Polvo |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?