Learn More
beta-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, reducido, sal tetrasódica, 98 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11378779 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
11378779 500 mg 500 miligramos
11338779 25 mg 25 miligramos
11348779 50 mg 50 miligramos
11358779 100 mg 100 miligramos
11368779 250 mg 250 miligramos
11388779 1 g 1 g
6 options
Código de producto. 11378779
Marca: MP Biomedicals 0210116790
Identifiants chimiques
CAS 2646-71-1
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3
Peso molecular (g/mol) 833.35
Número MDL MFCD10567216
Clave InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Sinónimo nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Spécification
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Nombre de nota Reduced Tetrasodium Salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 mg
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxyoxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;hidrógeno molecular;sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.4
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.