Learn More
beta-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, sal monopotásica, 90 % aprox.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt |
| Punto de fusión | ∼175°C (decomposition) |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 781.5 |
| Porcentaje de pureza | ∼90% |