Learn More
Dinucleótico de Beta-nicotinamida y adenina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15444739 25 g 25 g
15424739 1 g 1 g
15434739 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15444739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62337.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
NAD+, Free Acid is a major electron acceptor molecule in biological oxidation reactions. It is also used as a catalyst intermediate and several enzymes in a multistep system, known as enzyme cycling,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El NAD+, ácido libre, es una de las principales moléculas aceptoras de electrones en reacciones de oxidación biológica. También se utiliza como catalizador intermedio y varias enzimas en un sistema de varios pasos, conocido como proceso enzimático.
Solubilidad
Soluble en agua a 50 mg/ml
Notas
El b-NAD es muy higroscópico y debe almacenarse desecado. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada –20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21H27N7O14P2
Peso molecular (g/mol) 663.43
Número MDL MFCD00150377
Clave InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinónimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 3584133
Índice Merck 14,6344
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.43
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo