missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ beta Galactosidase Monoclonal Antibody (S.394.9)

Descripción
It is not recommended to aliquot this antibody.
Beta Galactosidase encodes a member of the glycosyl hydrolase 35 family of proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature lysosomal enzyme. This enzyme catalyzes the hydrolysis of a terminal beta-linked galactose residue from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Mutations in this gene have been associated with GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Diseases associated with GLB1 include Gm1-Gangliosidosis, Type I and Gm1-Gangliosidosis, Type Ii.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta Galactosidase |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S.394.9 |
| Concentración | 1568 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 0.01M HEPES with 100 μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and <0.02% sodium azide; pH 7.5 |
| Alias de gen | acid beta-galactosidase; AW125515; betagal; Beta-Gal; Beta-galactosidase; bgal; Bge; Bgl; Bgl-e; Bgl-s; Bgl-t; Bgs; Bgt; C130097A14Rik; EBP; Elastin receptor 1; elastin receptor 1, 67kDa; ELNR1; galactosidase beta 1; galactosidase, beta 1; GLB1; Glb-1; lactase; lysosmal hydrolase; lysosomal beta-galactosidase; lysosomal hydrolase; MPS4B; ßgal; ß-gal; ß-galactosidase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant beta-galactosidase protein. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?