missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta Galactosidase Monoclonal Antibody (BG-02)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12392083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12392083 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12392083 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA110057

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes a non-catalytic center epitope of beta-galactosidase from E. coli.

Beta Galactosidase encodes a member of the glycosyl hydrolase 35 family of proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature lysosomal enzyme. This enzyme catalyzes the hydrolysis of a terminal beta-linked galactose residue from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Mutations in this gene have been associated with GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Diseases associated with GLB1 include Gm1-Gangliosidosis, Type I and Gm1-Gangliosidosis, Type Ii.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Galactosidase
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon BG-02
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Alias de gen acid beta-galactosidase; AW125515; betagal; Beta-Gal; Beta-galactosidase; bgal; Bge; Bgl; Bgl-e; Bgl-s; Bgl-t; Bgs; Bgt; C130097A14Rik; EBP; Elastin receptor 1; elastin receptor 1, 67kDa; ELNR1; galactosidase beta 1; galactosidase, beta 1; GLB1; Glb-1; lactase; lysosmal hydrolase; lysosomal beta-galactosidase; lysosomal hydrolase; MPS4B; ßgal; ß-gal; ß-galactosidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno beta-Galactosidase purified from E. coli.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.