Learn More
Beta-D-alopiranosa, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7043200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15447429 250 mg 250 miligramos
15437429 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15447429
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66172.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7283-09-2
Número MDL MFCD00063268
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Allopyranose
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Blanco
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-chlorophenyl dimethylcarbamate, p-chlorophenyl-n,n-dimethyl carbamate, 4-chlorophenyl n,n-dimethylcarbamate, dimethylcarbamic acid 4-chlorophenyl ester, n,n-dimethyl-4-chlorophenylcarbamate
Clave InChI QTILATGINOFTLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC (4-clorofenilo) N,N-dimetilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 199.63
PubChem CID 350036
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo