missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-catenin Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578813
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578813 30 μL 30 microlitros
17558813 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578813 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807908S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Beta-catenin Monoclonal antibody specifically detects Beta-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno Beta-catenin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MED15
N.º de referencia del gen Q96RN5
Alias de gen armadillo; armadillo homolog; Bcatenin; b-catenin; beta 1 88kDa; beta catenin; Betacatenin; beta-catenin; beta-catenin 1; Bfc; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin associated protein), beta 1; catenin (cadherin associated protein), beta 1, 88kDa; catenin (cadherin-associated protein) beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; catenin beta; catenin beta 1; catenin beta 1 L homeolog; Catenin beta1; Catenin beta-1; Catenin β 1; Catenin β1; Catnb; CHBCAT; CTNB1; CTNNB; ctnnb1; ctnnb1.L; ctnnb1-a; ctnnb1-b; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; id:ibd2058; Mesc; MRD19; NAP; NYD-SP19; OK/SW-cl.35; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; PRO2286; RP5-1118M15.1; wu:fb73e10; wu:fi81c06; wu:fk25h01; XELAEV_18031149mg; β catenin; βcatenin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 393-679 of human MED15 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.