missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-2 Microglobulin Mouse, Clone: B2M/1118, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 567-MSM2-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Beta-2 Microglobulin | |
| Cell Surface, Extracellular (Secreted) | |
| B2M/1118 | |
| Unconjugated | |
| XP_005254606 | |
| Mouse | |
| 12kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 567 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| B2M | |
| Full length recombinant human B2M protein | |
| HL-60 or HeLa cells. Melanomas, Lymphoma. Carcinoma of Stomach, Cervix, Endometrial, Kidney or Colon. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido