Learn More
Invitrogen™ Human beta-2 Microglobulin (B2M) ELISA Kit
Código de producto. 17155359
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17155359
Marca: Invitrogen™ EHB2MX5
ELISA
The Human Beta 2-Microglobulin (Hu B2M) ELISA quantitates Hu B2M in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu B2M. Principle of the method The Human B2M solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La microglobulina beta-2 (B2M) es una proteína 12-14 kDa, que es una subunidad de la clase I del complejo principal de histocompatibilidad (MHC). La microglobulina beta 2 humana asociada a los antígenos HLA de clase I se expresa en muchos tipos de células incluyendo linfocitos, timocitos, monocitos, granulocitos, plaquetas, células endoteliales y células epiteliales, pero está ausente en los eritrocitos. La microglobulina beta-2 también se encuentra en forma libre en el plasma. La secuencia de aminoácidos de la microglobulina beta-2 es homóloga a las regiones constantes de las cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulina, con una estructura predominantemente de hoja plisada beta. La proteína se expresa ubicuamente en el citoplasma, y está implicada en el procesamiento y la presentación del antígeno. La microglobulina beta-2 también desempeña un papel en la señalización TCR, y la señalización descendente en células CD8+ naive. La microglobulina beta-2 está codificada por el gen B2M situado en el cromosoma 15. Se ha demostrado que una mutación en el gen de la microglobulina beta-2 resulta en hipoproteinemia hipercatabólica. Los niveles de microglobulina beta-2 se pueden utilizar para evaluar la función renal en los receptores de trasplantes de riñón. La proteína de la microglobulina beta-2 puede usarse como marcador pronóstico de la infección por VIH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P61769
Intervalo del ensayo De 15,6 pg/ml a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/ml
Intervalo de calibración De 6 pg/ml a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteínas MHC (complejo principal de histocompatibilidad)
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el B2M humano. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 567
Símbolo de gen IMD43
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de diluyente de ensayo, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Cromógeno, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CDABP0092
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.