Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody (4G5A1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
218.00€ - 549.00€
Especificaciones
Antígeno beta 2-Microglobulin
Clon 4G5A1
Concentración 1 mg/mL
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18639525
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-37284-0.025ml
0.025 mL
218.00€
0.03 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18791594
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-37284
0.1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
beta 2-Microglobulin
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
B2M
IgG1
Affinity Purified
4G5A1
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
PBS with 0.05% Sodium Azide
567
Purified recombinant fragment of human B2M (AA: 21-100) expressed in E. Coli.
Primary
13.7 kDa
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only