Learn More
Skytec™ Beta 1 Gloves
Descripción
- One of the Lightest Gloves in the Industry
- Light thermal protection up to 100°C/212°F for a short period
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Color | Red, Black |
| Acabado exterior | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon, Spandex |
| Tipo de producto | General Purpose Gloves |
| Mostrar más |