Learn More
Skytec™ Beta 1 Gloves
Código de producto. 30274573
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
XL
XXL
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30274573 XL 10 pares
30274567 XS 10 pares
30274609 Pequeño 10 pares
30274615 Mediano 10 pares
30274645 Grande 10 pares
30274577 XXL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30274573 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKY504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
One of the lightest gloves in the industry. The patented nitrile foam coating efficiently channels excess fluid from the glove's surface and the glove provides good grip in damp, oily or dry conditions.
  • One of the Lightest Gloves in the Industry
  • Light thermal protection up to 100°C/212°F for a short period
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Estructura Seamless Knit
Coating Material Foam Nitrile
Color Red, Black
Acabado exterior Rough
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nylon, Spandex
Tipo de producto General Purpose Gloves
Tamaño XL
Longitud (métrico) 250 mm