Learn More
Bestatina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
15463759 100 mg 100 miligramos
15473759 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15463759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61106.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58970-76-6 | C16H24N2O4 | 308.38 g/mol
Bestatin can indirectly act on monocytes by inhibiting Aminopeptidase B, which in turn inhibits the catabolism of tuftsin. Bestatin has also been shown to inhibit Leukotriene A4 hydrolase. It can directly stimulate lymphocytes through its fixation on the cell surface. The agent has been used in multiple leukemia studies. Bestatin is an aminopeptidase inhibitor, inhibits enkephalin metabolism and leukotriene A4 hydrolase. Inhibits tumor cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bestatina puede actuar indirectamente sobre los monocitos inhibiendo la aminopeptidasa B, que a su vez inhibe el catabolismo de la tuftsina. También se ha demostrado que la bestatina inhibe la leucotrieno A4 hidrolasa. Puede estimular directamente los linfocitos mediante su fijación en la superficie celular. El agente se ha utilizado en múltiples estudios de leucemia. La bestatina es un inhibidor de la aminopeptidasa, inhibe el metabolismo de la encefalina y la leucotrieno A4 hidrolasa. Inhibe la proliferación de células tumorales.
Solubilidad
Soluble en agua (< 1 25), DMSO (2 mg/ml), metanol (5 mg/ml), 1eq. NaOH (50 mM), etanol (<1 mg/ml a 25 °C), ácido acético, HCl acuoso, y solución alcalina. Insoluble en acetato de etilo, benceno, hexano y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58970-76-6
Fórmula molecular C16H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 308.38
Número MDL MFCD00083262
Clave InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Sinónimo bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido]-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bestatin
Punto de fusión 233°C to 236°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,9842
Información de solubilidad Soluble in water (<1 25),DMSO (2mg/ml),methanol (5mg/ml),1eq. NaOH (50 mM),ethanol (<1mg/ml at 25°C),acetic acid,aq. HCl,and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate,benzene,hexane,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.37
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bestatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: [S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenyl butyroyl)-L-leucine