missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bestatin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16478358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478358 10 mg 10 miligramos
16494247 50 mg 50 miligramos
16448126 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478358

Marca: Medchem Express HYB0134A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.

Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bestatin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 65391-42-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25ClN2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ubenimex hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (724.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (290.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 344.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.83
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.