Learn More
SHOWA™ Guantes de látex resistentes a productos químicos Value Master™
Description
Guantes de látex de caucho natural adaptables con agarre de palma autolimpiables y dibujo de tractor para aplicaciones húmedas y secas.
- El estilo sin revestimiento está clorado y diseñado para el procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y uso en laboratorio
- El estilo revestido está previsto para su uso en la eliminación de amianto, construcción general, mantenimiento y fabricación de fibra de vidrio
- Longitud: 12 in (30,5 cm)
- Grosor: 18 mil
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE |
| Chlorinated | Sí |
| Color | Ámbar |
| Material | Látex |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 18 mil |
| Grosor (métrico) | 0,45 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación, montaje de aeronaves, limpieza, mantenimiento de plantas, procesamiento de alimentos y aves de corral, limpieza de desinfección y limpieza doméstica |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Show More |