Learn More
SHOWA™ Guantes Viton™ y Viton II
Descripción
Chemical and acid resistant gloves are 12 in. long and provide resistance to highly corrosive acids. Butyl rubber coating is designed for handling aliphatic and aromatic hydrocarbons, such as Benzene, Toulene, and Xylene.
- Los guantes sin forro no compatibles fabricados con Viton sobre butilo son resistentes y flexibles
- Acabado suave y puños enrollados
- Los guantes Viton II más gruesos actúan también como una barrera frente a la mayoría de los disolventes clorados e hidrocarburos alifáticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Viton™, Butilo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (imperial) | 12 mil |
| Grosor (métrico) | 0,30 mm |
| Norma EN388 | EN 388:1010X |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | DFL |
| Mostrar más |