Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de protección química 707D
Descripción
- Se ajusta a la forma
- Fáciles de poner y retirar
- Resistentes a sustancias químicas
- Resistente al aceite
- Resistente al agua
- Resistentes a la abrasión
- Resistente a hidrocarburos
- Impermeable
- Biodegradable
- Ergonómico
- Puño enrollado
- 100 % nitrilo
- clorado/a/s
- Agarre en relieve
- Sin revestir
- Eco Best Technology™ (EBT)
- Industrias: química, alimentaria, limpieza, laboratorios, minería, farmacéutica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005 |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 2XL |
| Grosor (imperial) | 9 mil |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación, procesamiento de alimentos, laboratorios, limpieza, aplicaciones de pintura, procesamiento de aves de corral, tareas de mantenimiento y limpieza de intensidad leve |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Grip Design | Áspero |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Mostrar más |