Learn More
SHOWA™ Neoprene-Coated Heat Resistant Gloves - 14 in.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Guantes resistentes al calor diseñados para soportar temperaturas de hasta 260 °C
- El revestimiento de superficie de neopreno texturizado mejora la sensibilidad táctil
- Los guantes impermeables mantienen las manos protegidas en entornos húmedos o grasientos
- Fáciles de poner y quitar en caso de emergencia
- Se puede lavar a máquina
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420: 2003 + A1 2009 |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Neopreno |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Tamaño | M |
| Temperatura máx. (imperial) | 500 °F |
| Temperature (Metric) Max | 260 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento de automoción, panaderías, fundición, ingeniería, mecánica y estampado metálico |
| Mostrar más |