Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a ácidos y productos químicos de la serie 878
Descripción
Guantes de caucho butílico moldeados por inyección con la máxima resistencia a la permeación de los vapores de gas o agua.
- Calibre extra pesado para resistencia a cortes y perforaciones con un acabado suave o rugoso
- Coloque fácilmente sobre el traje CCP
- Puño enrollado
- Sin revestir
- Grosor: 25 mil
- Longitud: 14 in (36 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (imperial) | 25 mil |
| Grosor (métrico) | 0,63 mm |
| Norma EN388 | EN 388:2020X |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| Mostrar más |