Learn More
Alambre de berilio, 0,25 mm de diámetro, recocido, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 cm
50 cm
11348618 1 m 1 metro
11358618 25 cm 25 cm
11368618 50 cm 50 cm
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11348618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040680.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈0.091g/m
Formulario Alambre, ≈0,091g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.7%