Learn More
Lámina de berilio, 0,1 mm de grosor, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388778 25 x 25 mm 25 mm
11470411 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11388778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041643.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.12g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%