Learn More
Berilio para ICP, 1000 μg/ml en 2 % de HNO3; SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10060512 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
10060512 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10060512
Marca: SPEX Certiprep PLBE22T
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Be1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium Standard
Nombre de nota For AA and ICP
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7697-37-2, 7440-41-7, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 2.0, 0.1, 97.9
Nombres de analitos o componentes Be
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES O[N+]([O-])=O
Elemento Be
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 250 mL
ChEBI CHEBI:48107
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/mL Beryllium
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, Beryllium from Beryllium Acetate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio