Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Receptores de destilación Bernauer con matraces
Descripción
- Receptores de destilación conforme a Bernauer (modificado)
- Con tres conos NS 14/23 y tres matraces
- Conexión de vacío con oliva de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tubos DURAN™ |
| Capacidad (métrico) | Volumen del matraz: 100 ml |
| Cantidad | 1 |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |