Descripción
- Material: 65 % poliéster, 40% algodón aprox. 245 g/m², tejido de sarga
- Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico
- Insertos de colores en contraste, bienestar permanente y facilidad de movimiento.
- Cintura con elástico para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes que ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
- Oeko-Tex Standard 100
- Tamaños: 42 - 66
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: I punto, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 52 |
| Sexo | Para hombre |
| Tipo de producto | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Color | Gris |
| Estilo de tobillo | Straight |
| Tipo de costura | Taped |
| N.º de bolsillos | 6 |
| Tipo de tapón | Botones; cremallera |
| Desechables | No |
| Mostrar más |