Descripción
- Material: 65 % poliéster, 40% algodón aprox. 245 g/m², tejido de sarga
- Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico
- Insertos de colores en contraste, bienestar permanente y facilidad de movimiento.
- Cintura con elástico para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes que ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
- Oeko-Tex Standard 100
- Tamaños: 42 - 66
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: I punto, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Spécification
Spécification
| Tamaño | 48 |
| Sexo | Para hombre |
| Tipo de producto | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Color | Gris |
| Estilo de tobillo | Straight |
| Tipo de costura | Taped |
| N.º de bolsillos | 6 |
| Tipo de tapón | Botones; cremallera |
| Desechables | No |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?