Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Berlin
Código de producto. 15908421
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15908421 45 1 par
15948411 39 1 par
15958411 40 1 par
15968411 41 1 par
15978411 42 1 par
15988411 43 1 par
15998411 44 1 par
15918421 46 1 par
15928421 47 1 par
9 options
Código de producto. 15908421
Marca: Emma Safety Footwear MM40664745
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tejido combinado con el PU proporciona un poliuretano resistente al desgaste que protege el tejido de forma óptima. La plantilla de PU, extremadamente cómoda, garantiza una sujeción y amortiguación del pie duraderas. Gracias al forro Hydro-Tec™, este zapato de seguridad también es especialmente transpirable.
  • S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
  • Estructura de tejido recubierto de poliuretano
  • Sin metales
  • Forro sin cromo
  • Forro antibacteriano Hydro-Tec™
  • Certificación ESD
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Gris, Azul
Diseñar Berlin
Material de revestimiento Hydro-Tec™ antibacteriano
Material Textil
Tamaño 45
Material del dedo del pie Compuesto