Learn More
Berkshire™ Hisopos de puntas de poliéster tejido
BIOPHARMA
Código de producto. 17228650 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Flexible
Rígida
Longitud del mango (métrico):
59 mm
100mm
Longitud de la punta (métrico):
2,5mm
10,9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
Código de producto. Estilo de punta Longitud del mango (métrico) Longitud de la punta (métrico) unitSize
17228650 Flexible 59 mm 10,9 mm paquete de 2000
12896804 Rígida 100mm 2,5mm paquete de 500
2 options
Código de producto. 17228650
Marca: Berkshire™ LTP70F.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la limpieza de zonas estriadas, ranuradas y rebajadas
  • Cabeza tejida de poliéster de filamento continuo
  • Mango de polipropileno corto con cabeza rígida
  • Cabeza unida térmicamente
  • Lavados y envasados en salas limpias de clase 10 (ISO 4)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Diámetro del mango (imperial) 0,08 in
Longitud (imperial) 2.8 in.
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el mayor nivel de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas, limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, eliminación de excedentes de material
Color del asa Verde
Tipo de producto Swab
Diámetro del mango (métrico) 2.2 mm
Longitud (métrico) 70 mm
Longitud del mango (imperial) 2,32 in
Longitud del mango (métrico) 59 mm
Grosor (métrico) 2.5 mm
Longitud de la punta (imperial) 0.43 in.
Longitud de la punta (métrico) 10,9 mm
Anchura de la punta (métrico) 3.5 mm
Anchura de la punta 8 in.
Estilo de punta Flexible
Material de la punta Poliéster