Descripción
- Cabeza tejida de poliéster de filamento continuo
- Mango de polipropileno corto con cabeza rígida
- Cabeza unida térmicamente
- Lavados y envasados en salas limpias de clase 10 (ISO 4)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 4 |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,21 in |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de equipos sensibles como cabezales de impresión, superficies de muestreo para la validación de limpieza |
| Color del asa | Verde |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 5,5mm |
| Longitud (métrico) | 125mm |
| Longitud del mango (imperial) | 3,94 in |
| Longitud del mango (métrico) | 100mm |
| Mostrar más |