Specifications
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn |
| Concentración | 10±0.2 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Cantidad | 250 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .