Learn More
Beperidium iodide, MedChemExpress
Código de producto. p-200100756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16422808 10 mg 10 miligramos
16465547 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16422808
Marca: Medchem Express HY100152
MedChemExpress Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beperidium iodide
CAS 86434-57-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H34IN3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo SX 810
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.60 mM)
SMILES C[N+]1(CC)CCC(OC(C(C2=NOC3=C2C=CC=C3)N4CCCCCC4)=O)CC1.[I-]
Peso molecular (g/mol) 527.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.44
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation