Learn More
Clorhidrato de bencilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-66001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694712 5 g Frasco de vidrio 5 g
10173830 100 g Frasco de plástico 100 g
2 options
Código de producto. 10694712
Marca: Thermo Scientific Acros 200540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3287-99-8 | C7H9N·ClH | 143.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3287-99-8
Fórmula molecular C7H9N·ClH
Peso molecular (g/mol) 143.62
Número MDL MFCD00012852
Clave InChI XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
PubChem CID 2724127
Nombre IUPAC fenilmetanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 259°C to 264°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1017
Índice Merck 14, 1125
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.