Learn More
Benzilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
11474443 250 g 250 g
11364579 500 g 500 g
11464443 1000 g 1000 g
11484443 5000 g 5000 g
4 options
Código de producto. 11474443
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10997.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.156 g/mol
Benzylamine is a valuable intermediate for various applications and a building block for chemical synthesis used in pharmaceuticals and crop protection agents. It finds application in the coating industry. It is involved as a carrier electrolyte for separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection. It is also used in synthesis of cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene. In the textile industry, it is used in colored dyes. It is often used for medicinal purposes in topical creams and antifungal solutions as well as in vitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bencilamina es un valioso intermedio para diversas aplicaciones y un compuesto básico para la síntesis química utilizada en productos farmacéuticos y agentes de protección de cultivos. Encuentra una aplicación en la industria del revestimiento. Se trata de un electrolito portador para la separación de álcali, tierra alcalina y cationes de amonio en muestras de agua por electroforesis capilar con detección indirecta de UV. También se utiliza en la síntesis de soportes de copolímero poroso de entrecruzamiento basados en N-(p-vinilbenzoil)-2-metilalanina, estireno y divinilbenceno. En la industria textil, se utiliza en tintes de color. A menudo se utiliza con fines medicinales en cremas tópicas y soluciones antifúngicas, así como en vitaminas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter dietílico, acetona, benceno y cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-46-9
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00008106
Clave InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nombre IUPAC fenilmetanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylamine
Punto de fusión -43°C
Densidad 0.982
Punto de ebullición 184°C to 185°C
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Índice de refracción 1.5435
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Beilstein 741984
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1125
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzenemethanamine