Learn More
Bencilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10020560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
Código de producto. 10020560
Marca: Thermo Scientific Acros 105832500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-26-7
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00008790
Clave InChI AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
Nombre IUPAC 4-fenilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylacetone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9875g/mL
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2COCH3
Índice de refracción 1.5100 to 1.513
Cantidad 250 mL
Beilstein 07, 314
Gravedad específica 0.9875
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water.. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform,,very soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.