Learn More
Bencil fenil éter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
10635531 5 g 5 g
10153094 25 g 25 GR
2 options
Código de producto. 10635531
Marca: Thermo Scientific Acros 310260050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 946-80-5 | C13H12O | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946-80-5
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00020660
Clave InChI BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
PubChem CID 70352
Nombre IUPAC fenoximetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl phenyl ether
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 41°C
Color Marrón-naranja
Punto de ebullición 286°C to 287°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H5
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl phenyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.