Learn More
Mercaptano de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400581
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11400581 500 g 500 g
11384579 25 g 25 g
11490571 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11400581
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20081.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un alquiltiol de laboratorio común que puede usarse como fuente de función tiol.También se usa a modo de aromatizante, saborizante sintético y bacteriostático.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire.Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-53-8
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clave InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
Nombre IUPAC fenilmetanotiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl mercaptan
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Olor Stench
Índice de refracción 1.576
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 605864
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9322
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido