missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isobutirato de bencilo, 98 +%, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7044338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Product Code. Cantidad unitSize
11302296 50 g 50 g
11312296 250 g 250 g
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11302296

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L05930.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 103-28-6
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00048315
Clave InChI UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl isobutyrate, benzyl isobutanoate, benzyl 2-methylpropionate, phenylmethyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid, benzyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2-methyl propionate, benzylester kyseliny isomaselne, unii-p98pe45v9m, benzyl isobutyrate natural
PubChem CID 7646
Nombre IUPAC 2-metilpropanoato de bencilo
SMILES CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1

Specifications

Nombre del producto químico o material Benzyl isobutyrate
Densidad 1.005
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 50 g
Beilstein 1869299
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.