Learn More
Éter de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-65838 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113630 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10285050 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
2 options
Código de producto. 10113630
Marca: Thermo Scientific Acros 148400010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-50-4
Fórmula molecular C14H14O
Peso molecular (g/mol) 198.26
Número MDL MFCD00004780
Clave InChI MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
Nombre IUPAC fenilmetoximetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl ether
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.5°C to 3.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 298.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2)2O
Índice de refracción 1.5610 to 1.5630
Cantidad 1 L
Beilstein 06, 434
Índice Merck 15, 1135
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.